SAAR2675990
D-(+)-Glucose monohydrate
univAR™
Synonyme(s) :
Dextrose monohydrate, Glucose
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
univAR™
Conditionnement
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR2675990EM)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6.H2O/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
Clé InChI
SPFMQWBKVUQXJV-BTVCFUMJSA-N
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable