Key Documents
ES5432
ChromegaChiral Chiral CCA F4, 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3.0 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41115709
Nomenclature NACRES :
SB.52
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Gamme de produits
ChromegaChiral
Fabricant/nom de marque
ES Industries 133251-CCA-F4
Conditionnement
1 ea of
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 3.0 mm
Matrice
fully porous particle
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
1000 Å pore size
pH de fonctionnement
2-8
Technique de séparation
chiral
supercritical fluid (SFC)
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries