27354
Septa, Viton®
black Viton®, diam. × thickness 18 mm × 0.060 in., for use with 22 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
black Viton®
black Viton®
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
260 °C temp. limit
D.E.
18 mm
Diam. × épaisseur
18 mm × 0.060 in.
Compatibilité
for use with 22 mL vial
for use with screw cap, 20-400