26703
Seringue Hamilton®, série 600
62RNR, volume 5 μL, needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.)
Synonyme(s) :
Seringue Hamilton® 65RNR, 5 UL 22S GA, 2 po (3 cm), PT#3
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
Taille de l'aiguille
22s ga
Description
Microliter™
Caractéristiques
removable needle
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 87943
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
5 μL
Compatibilité
for use with Rheodyne