21980-U
raccord union
Swagelok® 100-61, brass, 1/16 in.
Synonyme(s) :
RACCORD UNION SWAGELOK 100-61, LAITON 1/16″, UNITAIRE®
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
brass
Description
bulkhead design yes
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Swagelok® 100-61
Raccords
1/16 in.
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable