ZRB2782
Anti-Gephyrin Antibody, clone 1D12 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Domain E, E-domain, EC:2.10.1.1, GPH, KIAA1385, MPT Mo-transferase, Molybdopterin molybdenumtransferase
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1D12, recombinant monoclonal
Description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 80 kDa
observed mol wt ~95 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
mouse, human, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
amphibian, monkey, rabbit, avian
Conditionnement
antibody small pack of 25
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
C-terminal half
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... GPHN(10243)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in Neuro-2a cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Gephyrin in Neuro-2a cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000-10,000 dilution from a representative lot detected Gephyrin in rat brain lysates and Myc/DDK-tagged recombinant human Gephyrin.
Enzyme Immunoassay (ELISA) Analysis: Serial dilutions from a representative lot detected Myc/DDK-tagged recombinant human Gephyrin.
Affinity Binding Assay Analysis: The binding affinity of this antibody to Gephyrin peptide was at least ten thousand-fold (10,000X) higher than that obtained with the non-specific control peptide.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable