Principaux documents
Z657883
Hettich® centrifuge adapters
for ROTINA 38/38R and UNIVERSAL 320/320R, Adapter for 50 mL tube 34x100 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.22
Caractéristiques
Holds 50 mL tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 5233
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 1427 (bucket)
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG