Z600687
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Suprasil® quartz, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 50 mm, chamber volume 17,500 μL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
Suprasil® quartz
Description
2 polished windows
Fabricant/nom de marque
Hellma 110-QS
Paramètres
200-2,500 nm spectral range
H × l × P
46 mm × 12.5 mm × 52.5 mm
Volume de la chambre
17,500 μL
Longueur du trajet optique
50 mm