WH0136371M2
Monoclonal Anti-ASB10 antibody produced in mouse
clone 1F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ankyrin repeat and SOCS box-containing 10
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1F3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat, human, mouse
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ASB10(136371)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MSWSPEECKGQGEPLDDRHPLCARLVEKPSRGSEEHLKSGPGPIVTRTASGPALAFWQAVLAGDVGCVSRILADSSTGLAPDSVFDTSDPERWRDFRFNIRALRLW
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable