WH0004632M1
Monoclonal Anti-MYL1 antibody produced in mouse
clone 2D9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-MLC1F, Anti-MLC3F, Anti-myosin, light polypeptide 1, alkali; skeletal, fast
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2D9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MYL1(4632)
Description générale
Immunogène
Sequence
MSFSADQIAEFKEAFLLFDRTGDSKITLSQVGDVLRALGTNPTNAEVRKVLGNPSNEELNAKKIEFEQFLPMMQAISNNK
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
WH0004632M1-100UG | 4061829598990 |