SRP8036
IL-36β mouse
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized
Synonyme(s) :
Interleukin-1 family member 8, Interleukin-36β, Sentrin-specific protease 2
About This Item
Nom du produit
IL-36β mouse, recombinant, expressed in E. coli, untagged, >95% (SDS-PAGE)
Source biologique
mouse
Produit recombinant
expressed in E. coli
Conjugué
untagged
Essai
>95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
~17 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Impuretés
<0.01 EU/μg endotoxin, tested
Couleur
white
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Il36b(69677)
Description générale
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable