SRP6546
Procathepsin L human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
CTSL, CTSL1
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Poids mol.
39.4 kDa (18-333 aa + N-terminal poly-his tag.)
Conditionnement
pkg of 1 mg
pkg of 100 μg
Concentration
1 mg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CTSL1(1514)
Description générale
Forme physique
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable