SRP6282
Nicotinamide N-Methyltransferase (hNNMT) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
NNMT
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Poids mol.
31.7 kDa (263 aa + NT 6xHis-tag)
Conditionnement
pkg of 1 mg
pkg of 100 μg
pkg of 20 μg
Concentration
3.42 mg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... NNMT(4837)
Description générale
Forme physique
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable