SRP6266
Renin from mouse
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
CYM, CYMP, Chymosin, RENNIN
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Étiquette/Marqueur
6-His tagged (C-terminus)
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
calculated mol wt 43.2 kDa
observed mol wt 45-55 kDa by SDS-PAGE (reducing) (Protein migrates due to glycosylation. Leu24 is the predicted N-terminus.)
Conditionnement
pkg of 10 μg
Impuretés
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... REN(19701)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable