Key Documents
SRP0516
Sigma-Aldrich
GLS1, His-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Synonyme(s) :
GAC, GAM, GLS, GLS1, KGA, glutaminase, glutaminase transcript variant 1
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.26
Produit recombinant
expressed in E. coli
Forme
frozen liquid
Poids mol.
72.5 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... GLS(2744)
Description générale
Human glutaminase (GLS), also known as glutaminase transcript variant 1 (GLS1), GAC, GAM and KGA, GenBank Accession No. NM_014905, a.a. 17-669(end), with N-terminal His-tag, MW 72.5 kDa, expressed in an E. coli cell expression system.
Forme physique
Aqueous solution
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable