SML3044
XL177A
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-N-(4-benzyl-5-(4-hydroxy-4-((7-(3-(4-methylpiperazin-1-yl)propanamido)-4-oxoquinazolin-3(4H)-yl)methyl)piperidin-1-yl)-5-oxopentyl)-9-chloro-5,6,7,8-tetrahydroacridine-3-carboxamide, 3-Acridinecarboxamide, 9-chloro-5,6,7,8-tetrahydro-N-[(4S)-5-[4-hydroxy-4-[[7-[[3-(4-methyl-1-piperazinyl)-1-oxopropyl]amino]-4-oxo-3(4H)-quinazolinyl]methyl]-1-piperidinyl]-5-oxo-4-(phenylmethyl)pentyl]-
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1N(CC2(O)CCN(C([C@H](CC3=CC=CC=C3)CCCNC(C4=CC(N=C(CCCC5)C5=C6Cl)=C6C=C4)=O)=O)CC2)C=NC7=CC(NC(CCN8CCN(C)CC8)=O)=CC=C71
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable