Principaux documents
SML2557
Sigma-Aldrich
Aminopyridine 2
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-((6-Aminopyridin-3-yl)methyl)-3-(4-bromophenyl)urea
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H13BrN4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.17
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NC1=CC=C(CNC(NC2=CC=C(Br)C=C2)=O)C=N1
InChI
1S/C13H13BrN4O/c14-10-2-4-11(5-3-10)18-13(19)17-8-9-1-6-12(15)16-7-9/h1-7H,8H2,(H2,15,16)(H2,17,18,19)
Clé InChI
NNDXEGUWCFIHTD-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Aminopyridine 2 (1-((6-aminopyridin-3-yl)methyl)-3-(4-bromophenyl)urea) is an orally available, potent and selective irreversible inhibitor of myeloperoxidase (MPO) that blocks vasomotor dysfunction in rat aortic rings. Aminopyridine 2 inhibits myeloperoxidase in a mouse model of peritonitis.
orally available, potent and selective irreversible inhibitor of myeloperoxidase (MPO)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable