SML2102
GSK256066
Synonyme(s) :
6-({3-[(Dimethylamino)carbonyl]phenyl}sulfonyl)-8-methyl-4-{[3-(methoxy)phenyl]amino}-3-quinolinecarboxamide, 6-[[3-[(Dimethylamino)carbonyl]phenyl]sulfonyl]-4-[(3-methoxyphenyl)amino]-8-methyl-3-quinolinecarboxamide, GSK 256066, GSK-256066
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(c4cc(ccc4)C(=O)N(C)C)c1cc2c([nH]cc([c]2=Nc3cc(ccc3)OC)C(=O)N)c(c1)C
InChI
1S/C27H26N4O5S/c1-16-11-21(37(34,35)20-10-5-7-17(12-20)27(33)31(2)3)14-22-24(16)29-15-23(26(28)32)25(22)30-18-8-6-9-19(13-18)36-4/h5-15H,1-4H3,(H2,28,32)(H,29,30)
Clé InChI
JFHROPTYMMSOLG-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3