Principaux documents
SAB5702962
Sigma-Aldrich
Anti-Chromogranin B Antibody, clone 5N6T1, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
SCG1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
5N6T1, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
110 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
1.25 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
EEENELTLNEKNFFPEYNYDWWEKKPFSEDVNWGYEKRNLARVPKLDLKRQYDRVAQLDQLLHYRKKSAEFPDFYDSEEPVSTHQEAENEKDRADQTVLTE
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CHGB(1114)
Description générale
This gene encodes a tyrosine-sulfated secretory protein abundant in peptidergic endocrine cells and neurons. This protein may serve as a precursor for regulatory peptides. [provided by RefSeq, Jan 2009]
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 550-650 of human Chromogranin B (P05060).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1