SAB5702935
Anti-Cathepsin D Antibody, clone 2B3E8, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CLN10,CPSD,HEL-S-130P,Cathepsin D,CTSD
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
2B3E8, monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
mouse, mouse
Concentration
0.38 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
KAIGAVPLIQGEYMIPCEKVSTLPAITLKLGGKGYKLSPEDYTLKVSQAGKTLCLSGFMGMDIPPPSGPLWILGDVFIGRYYTVFDRDNNRVGFAEAARL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CTSD(1509)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1