SAB5702705
Anti-SF3B1 Antibody, clone 4A3G9, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
Hsh155, MDS, PRP10, PRPF10, SAP155, SF3b155
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
4A3G9, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
146 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
0.27 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MAKIAKTHEDIEAQIREIQGKKAALDEAQGVGLDSTGYYDQEIYGGSDSRFAGYVTSIAATELEDDDDDYSSSTSLLGQKKPGYHAPVALLNDIPQSTEQ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SF3B1(23451)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1