SAB5702611
Anti-Oncostatin M Antibody, clone 8O8K9, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
OSM, oncostatin-M
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
8O8K9, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
21 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
0.40 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MGVLLTQRTLLSLVLALLFPSMASMAAIGSCSKEYRVLLGQLQKQTDLMQDTSRLLDPYIRIQGLDVPKLREHCRERPGAFPSEETLRGLGRRGFLQTLN
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... OSM(5008)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1