SAB5702597
Anti-HSPA2 Antibody, clone 5C9X0, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
HSP70-2, HSP70-3
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
5C9X0, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
70 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
1.85 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
ILNVTAADKSTGKENKITITNDKGRLSKDDIDRMVQEAERYKSEDEANRDRVAAKNALESYTYNIKQTVEDEKLRGKISEQDKNKILDKCQEVINWLDRNQMAEKDEYEHKQKELERVCNPIISKLYQGGPGGGSGGGGSGASGGPTIEE
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HSPA2(3306)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1