SAB5702178
Anti-Thyroid Peroxidase Antibody, clone 3C4A4, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
MSA, TDH2A, TPX
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
3C4A4, monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
1.09 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MRALAVLSVTLVMACTEAFFPFISRGKELLWGKPEESRVSSVLEESKRLVDTAMYATMQRNLKKRGILSPAQLLSFSKLPEPTSGVIARAAEIMETSIQA
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TPO(7173)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1