SAB5702048
Anti-DNA Polymerase gamma Antibody, clone 9V9D9, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
MDP1, MIRAS, MTDPS4A, MTDPS4B, PEO, POLG1, POLGA, SANDO, SCAE
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
9V9D9, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
140 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
LVREEDRYRAALALQITNLLTRCMFAYKLGLNDLPQSVAFFSAVDIDRCLRKEVTMDCKTPSNPTGMERRYGIPQGEALDIYQIIELTKGSLEKRSQPGP
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... POLG(5428)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1