SAB5300517
Monoclonal Anti-AURKB antibody produced in mouse
clone 13E8D3, ascites fluid
Synonyme(s) :
AURKB
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
13E8D3, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... AURKB(9212)
Immunogène
Mouse monoclonal antibody raised against AURKB
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable