SAB5201785
Monoclonal Anti-ENaC alpha-PerCP antibody produced in mouse
clone 2G4
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2G4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
85kDa
Espèces réactives
mouse, rat
Concentration
1.0 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:150
western blot: 1:1000
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Scnn1a(25122)
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2