SAB5201729
Monoclonal Anti-Hsf1 - Hrp antibody produced in rat
clone 4B4, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-HSTF1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4B4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 85 kDa
Espèces réactives
bovine, rat, hamster, monkey, mouse, rabbit, guinea pig, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Hsf1(15499)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable