SAB5200892
Monoclonal Anti-Glun2A/Nr2A - Atto 594 antibody produced in mouse
clone S327-95, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-GRIN2A, Anti-HNR2A, Anti-NMDA 2A
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
Atto 594 conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S327-95, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 170 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Grin2a(24409)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable