SAB4702136
Monoclonal Anti-CD3 APC-Cyanine7 produced in mouse
Synonyme(s) :
CD3E, T3E, TCRE
About This Item
Conjugué
APC-Cy7 conjugate
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SK7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
( Human), (Non-human primates)
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD3E(916)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Forme physique
Notes préparatoires
Stockage et stabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable