SAB4700189
Monoclonal Anti-CD44-FITC antibody produced in rat
clone IM7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Pgp-1
About This Item
Source biologique
rat
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
IM7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, human, canine
Concentration
0.5 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD44(960)
Description générale
Immunogène
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable