SAB4300607
Anti-Maged1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-Dlixin antibody produced in rabbit, Anti-Dlxin-1 antibody produced in rabbit, Anti-Dlxin1 antibody produced in rabbit, Anti-NRAGE antibody produced in rabbit, Anti-melanoma antigen, family D, 1 antibody produced in rabbit
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~95 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Maged1(94275)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable