SAB4300155
Anti-phospho-HDAC4 (pSer632) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-HA6116 antibody produced in rabbit, Anti-HD4 antibody produced in rabbit, Anti-HDAC-A antibody produced in rabbit, Anti-HDACA antibody produced in rabbit, Anti-histone deacetylase 4 antibody produced in rabbit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~140 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(A-Q-SP-S-P)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer632)
Informations sur le gène
human ... HDAC4(9759)
Immunogène
Application
Western Blotting (1 paper)
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable