SAB3701435
Monoclonal Anti-Hepatitis Virus (Strain A59) Nonstructural Protein 9 (nsp9) antibody produced in mouse
clone 2C6.H1, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-Cas like docking antibody, Anti-nsp9 protein antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2C6.H1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Escherichia coli ... NSP9(1489749)
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable