SAB2100125
Anti-ANTXR1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-ATR, Anti-Anthrax toxin receptor 1, Anti-FLJ10601, Anti-FLJ11298, Anti-FLJ21776
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
60 kDa
Espèces réactives
rat, bovine, guinea pig, rabbit, human, mouse, horse, dog
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... ANTXR1(84168)
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable