SAB1409823
Monoclonal Anti-EHMT1 antibody produced in mouse
clone 3C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
DEL9q34, DKFZp667M072, EUHMTASE1, Eu-HMTase1, FLJ12879, FP13812, GLP, KIAA1876, KMT1D
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3C5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 36.74 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EHMT1(79813)
Description générale
Immunogène
Sequence
MAADEGSAEKQAGEAHMAADGETNGSCENSDASSHANAAKHTQDSARVNPQDGTNTLTRIAENGVSERDSEAAKQNHVTADDFVQTSVIGSNGYILNKPA
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable