Key Documents
SAB1405283
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LSM16 antibody produced in mouse
clone 4E3-3A4, ascites fluid
Synonyme(s) :
FLJ21128, FLJ31777, LSM16, YJDC, YJEFN2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4E3-3A4, monoclonal
Poids mol.
antigen ~81.99 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EDC3(80153)
Description générale
EDC3 is associated with an mRNA-decapping complex required for removal of the 5-prime cap from mRNA prior to its degradation from the 5-prime end (Fenger-Gron et al., 2005 [PubMed 16364915]).[supplied by OMIM
Immunogène
LSM16 (AAH11534, 1 a.a. ~ 508 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MATDWLGSIVSINCGDSLGVYQGRVSAVDQVSQTISLTRPFHNGVKCLVPEVTFRAGDITELKILEIPGPGDNQHFGDLHQTELGPSGAGCQVGINQNGTGKFVKKPASSSSAPQNIPKRTDVKSQDVAVSPQQQQCSKSYVDRHMESLSQSKSFRRRHNSWSSSSRHPNQATPKKSGLKNGQMKNKDDECFGDDIEEIPDTDFDFEGNLALFDKAAVFEEIDTYERRSGTRSRGIPNERPTRYRHDENILESEPIVYRRIIVPHNVSKEFCTDSGLVVPSISYELHKKLLSVAEKHGLTLERRLEMTGVCASQMALTLLGGPNRLNPKNVHQRPTVALLCGPHVKGAQGISCGRHLANHDVQVILFLPNFVKMLESITNELSLFSKTQGQQVSSLKDLPTSPVDLVINCLDCPENVFLRDQPWYKAAVAWANQNRAPVLSIDPPVHEVEQGIDAKWSLALGLPLPLGEHAGRIYLCDIGIPQQVFQEVGINYHSPFGCKFVIPLHSA
Forme physique
Clear solution
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable