SAB1405165
Monoclonal Anti-CENPJ antibody produced in mouse
clone 1A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
BM032, CPAP, LAP, LIP1, MCPH6, MGC131581, MGC131582, MGC142222, MGC142224
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1A5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~38.21 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CENPJ(55835)
Description générale
Immunogène
Sequence
KYTTAARTFPDKKEREEIQTLKQQIADLREDLKRKETKWSSTHSRLRSQIQMLVRENTDLREEIKVMERFRLDAWKRAEAIESSLEVEKKDKLANTSVRFQNSQISSGTQ
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable