Principaux documents
SAB1404986
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RABGAP1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 3D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
DKFZp586D2123, GAPCENA, RP11-123N4.2, TBC1D11
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Conjugué:
unconjugated
application:
ELISA (c)
ELISA (i)
WB
Clone:
3D11, monoclonal
Espèces réactives:
human
citations:
Technique(s):
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3D11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~38.1 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RABGAP1(23637)
Immunogène
RABGAP1 (AAH54492, 1 a.a. ~ 110 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MDDQPGEKELVKRSQLDGEGDGPLSNQLSASSTINPVPLVGLQKPEMSLPVKPGQGDSEASSPFTPVADEDSVVFSKLTYLGCASVNAPRSEVEALRMMSILRSQCQISL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable