SAB1403281
Monoclonal Anti-ARL8B antibody produced in mouse
clone 1A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ARL10C, FLJ10702, Gie1
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1A2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~46.57 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ARL8B(55207)
Immunogène
Sequence
MLALISRLLDWFRSLFWKEEMELTLVGLQYSGKTTFVNVIASGQFSEDMIPTVGFNMRKVTKGNVTIKIWDIGGQPRFRSMWERYCRGVNAIVYMIDAADREKIEASRNELHNLLDKPQLQGIPVLVLGNKRDLPNALDEKQLIEKMNLSAIQDREICCYSISCKEKDNIDITLQWLIQHSKSRRS
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable