SAB1401705
Anti-TPPP3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CGI-38, p20, p25gamma
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TPPP3(51673)
Catégories apparentées
Immunogène
Sequence
MAASTDMAGLEESFRKFAIHGDPKASGQEMNGKNWAKLCKDCKVADGKSVTGTDVDIVFSKVKGKSARVINYEEFKKALEELATKRFKGKSKEEAFDAICQLVAGKEPANVGVTKAKTGGAVDRLTDTSRYTGSHKERFDESGKGKGIAGRQDILDDSGYVSAYKNAGTYDAKVKK
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable