SAB1307246
ANTI-FOXG1 (CENTER) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FKH2, FKHL1, FKHL2, FKHL3, FOXG1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
52352 Da
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
flow cytometry: 1:10-1:50
immunofluorescence: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FOXG1(2290)
Catégories apparentées
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable