SAB1305558
MONOCLONAL ANTI-ERK2 antibody produced in mouse
clone 814CT5.4.2, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ERK2, MAPK1, Mitogen-activated protein kinase 1, PRKM1, PRKM2
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
814CT5.4.2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
41390 Da
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
western blot: 1:1000
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAPK1(5594)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable