SAB1305487
MONOCLONAL ANTI-CD138 antibody produced in mouse
clone 480CT5.4.3, crude ascites, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CD_antigen=CD138, Flags: Precursor, SDC, SDC1, Syndecan-1
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
crude ascites
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
480CT5.4.3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
32462 Da
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1:1000-1:8000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... SDC1(6382)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable