SAB1300228
Anti-Bmp15 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-BMP15, Anti-Bone morphogenetic protein 15, Anti-GDF9B, Anti-ODG2, Anti-POF4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BMP15(9210)
Description générale
Immunogène
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human Bmp15.
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable