Principaux documents
S170
Sigma-Aldrich
5-HT7 Serotonin Receptor from rat
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Niveau de qualité
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
rat ... Htr7(65032)
Conditionnement
Actual concentrations and specific binding capacity are provided with each lot.
Notes préparatoires
Membranes are suspended in a mixture containing 10 mM Tris-HCl at pH 7.2, 2 mM EDTA.
Remarque sur l'analyse
Recommended assay conditions are supplied on the product data sheet. This is a bioassayed product.