R8529
Monoclonal Anti-RAL-A antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone RalA5F9.2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RalA5F9.2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 25 kDa
Espèces réactives
monkey, mouse, human, rat
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: 5-10 μg/mL using HeLa cells
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using rat brain extract
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RALA(5898)
mouse ... Rala(56044)
rat ... Rala(81757)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable