PLA0164
Rabbit anti-ATAD5/FRAG1 Antibody, Affinity Purified
Synonyme(s) :
C17orf41, ELG1, FLJ12735, FRAG1, chromosome 17 open reading frame 41, chromosome fragility associated gene 1, chromosome fragility-associated gene 1 protein, enhanced level of genomic instability 1 homolog, enhanced level of genomic instability 1 homolog (S. cerevisiae)
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Numéro d'accès
NP_079133.3
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rabbit ... ATAD5/FRAG1(79915)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable