P0244
Anti-PKR (ET-20) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Interferon-induced, double-stranded RNA-activated protein kinase (ET-20)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 68 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using a whole cell extract of the human epitheloid carcinoma HeLa cell line induced with interferon-γ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EIF2AK2(5610)
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité