OH30492736
Ohaus® PR Precision Balance
Model PR4201, weighing capacity 4200 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Synonyme(s) :
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
metal weighing plate
Caractéristiques
CE compliant
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ohaus® 30492736
Plage de mesure de la capacité de pesée
4200 g, resolution: 0.1 g
Diam. de la nacelle de pesée
18 cm
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages